Methansulfonsyreandhydrid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17123-100G OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA 360 DKK
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Methansulfonsyreandhydrid 98%
Methansulfonsyreandhydrid
Formel: C₂H₆O₅S₂
Kogepunkt: 125 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007556
CAS-nummer: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III