4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 687 DKK
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formel: C₇H₅Br₂I
Kogepunkt: 335 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 83…85 °C
Flammepunkt: 156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025360
CAS-nummer: 495414-06-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III