5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
OR17052-1G OR17052-5G
APOSOR17052-1GEA 164 DKK
APOSOR17052-1G APOSOR17052-5G
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃BrClN₃
Molekylvægt: 232.47 g/mol
Smeltepunkt: 221…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702029
CAS-nummer: 22276-95-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III