tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 218 DKK
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂
Smeltepunkt: 171…172 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114657
CAS-nummer: 219503-81-8