4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-amino-1H-indazole-1-carboxylate
OR17050-1G OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA 523 DKK
APOSOR17050-1G APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂
Molekylvægt: 233.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052618
CAS-nummer: 801315-74-2