Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17046-1G OR17046-5G
APOSOR17046-1GEA 162 DKK
APOSOR17046-1G APOSOR17046-5G
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09260938
CAS-nummer: 99548-56-8