2,4-Dibrommesitylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 240 DKK
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibrommesitylen
2,4-Dibrommesitylen
Formel: C₉H₁₀Br₂
Kogepunkt: 278…279 °C
Smeltepunkt: 61…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013525
CAS-nummer: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1