tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1704-1G OR1704-5G
APOSOR1704-1GEA 208 DKK
APOSOR1704-1G APOSOR1704-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05864723
CAS-nummer: 914349-13-6