4-Amino-5-Brom-2-chlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-500MGEA 546 DKK
APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-Brom-2-chlorpyridin
4-Amino-5-Brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09037459
CAS-nummer: 857730-21-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III