4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1702-1G OR1702-5G
APOSOR1702-1GEA 828 DKK
APOSOR1702-1G APOSOR1702-5G
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05864721
CAS-nummer: 81779-27-3