3-Brom-p-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 164 DKK
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Brom-p-cresol 98%
3-Brom-p-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08273793
CAS-nummer: 60710-39-6