Trimethylsilan 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 4750 DKK
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilan 99.99%
Trimethylsilane
Formel: C₃H₁₀Si
Kogepunkt: 6,7 °C
Massefylde: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039791
CAS-nummer: 993-07-7
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,