3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 469 DKK
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Smeltepunkt: 143…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002177
CAS-nummer: 1891-95-8