3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17-1G OR17-250MG
APOSOR17-1GEA 1040 DKK
APOSOR17-1G APOSOR17-250MG
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09860599
CAS-nummer: 59843-69-5