2,5-Dichloropyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 480 DKK
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04117886
CAS-nummer: 19745-07-4