1,3-Dibromacetone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 164 DKK
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromacetone 95%
1,3-Dibromacetone
Formel: BrH₂CC(O)CH₂Br
Kogepunkt: 97…98 °C/21mmHg
Massefylde: 2,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013540
CAS-nummer: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,II