4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 164 DKK
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Smeltepunkt: 196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020382
CAS-nummer: 50685-26-2