Bis(4-nitrophenyl)carbonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 371 DKK
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonat 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonat
Formel: C₁₃H₈N₂O₇
Molekylvægt: 304.22 g/mol
Smeltepunkt: 136…139 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007322
CAS-nummer: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4