2-Nitro-m-toluidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 197 DKK
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.1500 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00074851
CAS-nummer: 601-87-6