3-Amino-o-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16980-1G OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-1GEA 0 DKK
APOSOR16980-1G APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 129…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007787
CAS-nummer: 53222-92-7