Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16978-100G OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA 1910 DKK
APOSOR16978-100G APOSOR16978-25G
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Cyclopentanecarbaldehyde
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 140…141 °C
Massefylde: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00060798
CAS-nummer: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN nummer: 1989
ADR: 3,III