5-Methyl-2-furoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 1290 DKK
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furoic acid 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Formel: C₆H₆O₃
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00092359
CAS-nummer: 1917-15-3