4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 218 DKK
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅IN₂O₂
Smeltepunkt: 241…242 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00461121
CAS-nummer: 75092-30-7