Tetrabutylammonium acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 218 DKK
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Formel: C₁₈H₃₉NO₂
Molekylvægt: 301.51 g/mol
Smeltepunkt: 95…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043208
CAS-nummer: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8