Jern(III)citrat hydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 1270 DKK
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Jern(III)citrat hydrat
Jern(III)citrat hydrat
Formel: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149615
CAS-nummer: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6