2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 164 DKK
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040410
CAS-nummer: 67713-23-9