Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR16947-5G
OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA
785
DKK
APOSOR16947-5G
APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Smeltepunkt: 132…134 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01138134 CAS-nummer: 4498-68-4 |