5-Brom-o-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 284 DKK
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Brom-o-cresol
5-Brom-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Smeltepunkt: 75…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061906
CAS-nummer: 36138-76-8