6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1694-1G OR1694-5G
APOSOR1694-1GEA 183 DKK
APOSOR1694-1G APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03848058
CAS-nummer: 70555-46-3