4-Methylmorpholin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
NMM, N-Methylmorpholine
OR16938-100ML
OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA
230
DKK
APOSOR16938-100ML
APOSOR16938-500ML
4-Methylmorpholin
4-Methylmorpholin
Formel:
C₅H₁₁NO Kogepunkt: 115…116 °C Smeltepunkt: –66 °C Massefylde: 0,92 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 14 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006175 CAS-nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN nummer: 2535 ADR: 3+8,II |