Allylbromid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 654 DKK
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allylbromid 99%
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molekylvægt: 120.98 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C
Smeltepunkt: –119 °C
Massefylde: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000244
CAS-nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN nummer: 1099
ADR: 3+6.1 I
Merck Index: 13,00285