Iodethan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl iodide
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 654 DKK
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Iodethan 98%
Iodoethane
Formel: C₂H₅I
Molekylvægt: 155.97 g/mol
Kogepunkt: 69…73 °C
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001091
CAS-nummer: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03846