Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 3900 DKK
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formel: C₁₇H₁₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03847881
CAS-nummer: 142717-44-0