Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 872 DKK
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formel: C₈H₈N₄O
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021499
CAS-nummer: 886361-97-3