2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16893-1G OR16893-5G
APOSOR16893-1GEA 183 DKK
APOSOR16893-1G APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696879
CAS-nummer: 29124-57-0