Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 2130 DKK
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 210.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025931
CAS-nummer: 1140512-58-8