Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-Chloro-5-azaindole-2-carboxylate
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 994 DKK
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 210.62 g/mol
Smeltepunkt: 224…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870065
CAS-nummer: 688357-19-9