Methyl-3-bromopicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 164 DKK
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216.0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025946
CAS-nummer: 53636-56-9