5-Chlor-2-formylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 164 DKK
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chlor-2-formylpyridin
5-Chlor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277271
CAS-nummer: 31181-89-2