3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16857-1G OR16857-250MG
APOSOR16857-1GEA 1520 DKK
APOSOR16857-1G APOSOR16857-250MG
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02666041
CAS-nummer: 74209-41-9