1-Boc-3-formylindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 164 DKK
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049230
CAS-nummer: 57476-50-3