3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 164 DKK
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formel: C8H14N8O6S
Kogepunkt: 454,3 °C
Smeltepunkt: 224…232 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013093
CAS-nummer: 27511-79-1