6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16671-1G OR16671-5G OR16671-10G
APOSOR16671-1GEA 164 DKK
APOSOR16671-1G APOSOR16671-5G APOSOR16671-10G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one
Formel: C₈H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 267…270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664027
CAS-nummer: 129686-16-4