NVP-AUY922
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-[2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}isoxazole-3-carboxam, Luminespib, 5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)-N-ethyl-4-(4-(morpholinomethyl)phenyl)isoxazole-3-carboxamide
OR16660-100MG OR16660-25MG
APOSOR16660-100MGEA 5960 DKK
APOSOR16660-100MG APOSOR16660-25MG
NVP-AUY922
NVP-AUY922
Formel: C₂₆H₃₁N₃O₅
Molekylvægt: 465.54 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14635361
CAS-nummer: 747412-49-3