1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16636-1G OR16636-5G OR16636-25G
APOSOR16636-1GEA 164 DKK
APOSOR16636-1G APOSOR16636-5G APOSOR16636-25G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₁₈H₂₈B₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864185
CAS-nummer: 196212-27-8