1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16635-1G
OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA
183
DKK
APOSOR16635-1G
APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Smeltepunkt: 54…55 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD05663890 CAS-nummer: 517874-21-4 |