4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16634-1G OR16634-5G
APOSOR16634-1GEA 183 DKK
APOSOR16634-1G APOSOR16634-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795650
CAS-nummer: 747413-21-4