1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 545 DKK
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltepunkt: 70…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864190
CAS-nummer: 1046832-21-6