tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
OR16622-10G OR16622-25G
APOSOR16622-10GEA 404 DKK
APOSOR16622-10G APOSOR16622-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116220
CAS-nummer: 141699-59-4