4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 218 DKK
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
Molekylvægt: 125.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128201
CAS-nummer: 3289-47-2